Merck
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
Szinonimák:
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8Cl2N2Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.78
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.21
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Alkalmazás
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic