Merck
918083
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12Br2N2Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.76
UNSPSC kód:
12352200
Forma:
powder
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is