Merck
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H22N2NiO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
509.18
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
Alkalmazás
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
Vigyázat
Store under N2 atmosphere
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.