Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C7H7.C6H16N2.ClH.Ni/c1-7-5-3-2-4-6-7;1-7(2)5-6-8(3)4;;/h2-5H,1H3;5-6H2,1-4H3;1H;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMLMESVZRUMFAE-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Palladium catalysts in transition metal-catalyzed coupling reactions offer diversity, accessibility, and robustness over nickel catalysts.
Related Content
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.