Fontos dokumentumok
911844
(Me4Phen)NiCl2
Szinonimák:
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline nickel (II) dichloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
231 °C (decomp.)
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.