Merck
360716
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)silane
97%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, TTMSS
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]3SiH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.66
Beilstein:
1923953
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
73 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris(trimethylsilyl)silane is an organosilicon generally used as a radical reducing agent for xanthates, organic halides, isocyanides, selenides, and acid chlorides. It is also used for hydrosilylation of alkenes, alkynes, and dialkyl ketones.
Alkalmazás
Super Silyl Protecting Groups
Used in:
  • Hydrosilylations
  • Radical reactions
  • Reductions of acid chlorides
  • Reductions of carbon-halogen bonds
  • Hydrosilations of carbonyls
  • Another common application involves the use of the tris(trimethylsilyl)silyl (TTMSS, or super silyl) group when complexed with transition metals and main group elements
  • More recently, the super silyl group is being utilized in carbon–carbon bond forming reactions
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 91-91 (1990)
Tris (trimethylsilyl) silane: an efficient hydrosilylating agent of alkenes and alkynes
Kopping B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3994-4000 (1992)
Tris (trimethylsilyl) silane. A new reducing agent
Chatgilialoglu C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(15), 3641-3642 (1988)
Tris(trimethylsilyl)silane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2007)
Accounts of Chemical Research, 25, 188-188 (1992)
Cikkek
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Related Content
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.