Przejdź do
790451
TCO-amine HCl salt
Synonim(y):
trans-Cyclooctene-amine hydrochloride salt, TCO-NH2, HCl salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
832,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
2572,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22N2O2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
262.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
832,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCCN)OC1CCC/C=C/CC1.[H]Cl
InChI
1S/C12H22N2O2.ClH/c13-9-6-10-14-12(15)16-11-7-4-2-1-3-5-8-11;/h1-2,11H,3-10,13H2,(H,14,15);1H/b2-1+;
InChI key
GIYQQURLGCGUKK-TYYBGVCCSA-N
Application
Amine functionalized trans-cyclooctene derivative for incorporation of the cyclooctene moiety into carboxyl containing compounds or biomolecules via standard coupling techniques (DCC; EDC etc...). Trans-cyclooctenes are useful in strain-promoted copper-free click chemistry cycloaddition reactions with 1; 2; 4; 5-tetrazines. This cyclooctene will react with tetrazine functionalized compounds or biomolecules without the need for a catalyst to result in a stable covalent linkage. The 4+2 inverse electron demand Diels-Alder cycloaddition between trans-cyclooctene and tetrazines is the fastest biologically compatible ligation technology reported and has had many applications in biological labeling and imaging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
870867P870869P870870P
description
-
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)