Saltar a
SML3397
SRT3025 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3025 HCl; 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-(2-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)phenyl)thiazole-4-carboxamide, hydrochloride salt, 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-[2-[6-(1-pyrrolidinylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl]phenyl]-4-thiazolecarboxamide, hydrochloride salt, SRT 3025 HCl, SRT-3025 HCl, Sirtuin modulator 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H31N5O2S2 · xHCl
Peso molecular:
569.74 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=C(C4=NC5=CC(CN6CCCC6)=CN=C5S4)C=CC=C3.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in cultures and in vivo.
SRT3025 is an orally active sirtuin 1 activator (Sirt1 EC1.5 ≤1 μM, Emax ≥150% and <300%) that reduces cellular acetylation of Sirt1 substrates FoxO1 (induced by RANKL ) and histone 3 (1-10 μM; murine bone marrow macrophages) and exhibits in vivo efficacy in a murine atherosclerosis model (3.18 g/kg high-cholesterol diet; mice) and ovariectomy-induced bone loss in female mice (50 & 100 mg/kg via daily p.o.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2784SML2880SML1138
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML3397-10MG04065268780015
SML3397-50MG04065268780022