Merck
Reactivos para cultivo vegetal
Se muestra un primer plano de una mano enguantada sujetando tubos de ensayo con tallos verdes inmersos en un líquido transparente, que podrían formar parte de un estudio sobre el crecimiento o el cultivo vegetal. Los tubos de ensayo están colocados en una gradilla de metal, y al fondo hay más material de vidrio con muestras similares.
El cultivo de células vegetales, como el cultivo de semillas, de meristemos, de callos, de brotes y otros cultivos de tejidos vegetales, requiere suplementos y reactivos especializados. Ofrecemos gelificantes, reguladores del crecimiento vegetal, auxinas, fitocininas, aguas especiales y otros suplementos como antibióticos y aminoácidos para propiciar el crecimiento y el desarrollo de células vegetales en cultivo.  
Gelificantes para cultivos de tejidos vegetales
El tejido vegetal se cultiva en medio líquido o se coloca en un sustrato de gel. El agar se ha utilizado durante mucho tiempo como gelificante para el cultivo de tejidos vegetales. Phytagel™ es un sustituto de agar producido a partir de un sustrato bacteriano optimizado para el cultivo vegetal. Produce un gel transparente, incoloro y muy resistente que contribuye a la detección de la contaminación microbiana. Agargel™ es una mezcla de agar y Phytagel™ que se ha desarrollado para ayudar a controlar la vitrificación en los cultivos de tejidos vegetales y produce un gel semitransparente que es superior para detectar la contaminación. Gelrite® (Gelzan™), un gelificante, es otro sustituto del agar que puede utilizarse en aplicaciones de cultivo de tejidos vegetales.
Visión general de la sección
Reguladores de crecimiento de las plantas
Los reguladores del crecimiento de las plantas pueden propiciar el crecimiento celular e inducir vías metabólicas en los protocolos de cultivo de células y tejidos vegetales. Los reguladores del crecimiento de las plantas son las auxinas, las fitocininas y la zeatina. Nuestra colección de hormonas vegetales comprende los ácidos abscísico, jasmónico y giberélico. Los herbicidas validados para los cultivos de células vegetales son la dicamba y el glifosato (Roundup®).
Auxinas vegetales y fitocininas
Las auxinas se utilizan en el cultivo de células vegetales para promover la división celular, la elongación celular y la formación de callos. Nuestro catálogo de auxinas incluye las más utilizadas en el cultivo de células vegetales (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) más el ácido 3-indolacético, el ácido 1-naftalenacético, el ácido fenilacético, el ácido 2,3,5-triyodobenzoico y el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético.
Las fitocininas promueven la división y la diferenciación celulares en el cultivo de tejidos vegetales. La cinetina y la bencil-aminopurina son las fitocininas más utilizadas en el cultivo celular vegetal. Nuestras fitocininas aprobadas para cultivos vegetales son la cinetina, las bencilaminopurinas, las adeninas, la zeatina y el tidiazurón.
Mezclas de vitaminas y otros reactivos para cultivos vegetales
El cultivo de tejidos vegetales requiere medios y suplementos especializados para cultivo vegetal. Ofrecemos la mezcla de vitaminas de Gamborg, sales, polvo de plátano, antibióticos (neomicina, rifampicina, vancomicina, paromomicina), aguas especiales como el agua de mar y el agua de coco, así como otros suplementos vitales para optimizar el crecimiento de las células y tejidos vegetales en cultivo.