Detergentes y limpiadores de material de laboratorio
Detergentes y limpiadores para material de laboratorio Extran®
Los detergentes para material de laboratorio Extran® para la limpieza manual y las lavadoras de laboratorio aseguran una limpieza sin contaminación del material de vidrio y los aparatos de los laboratorios y las instalaciones de producción, tanto antes como después de su uso.
Una limpieza exhaustiva y sin residuos es esencial cuando se trata de sustancias químicas o biológicas para procedimientos de trabajo científicos adecuados. Nuestros productos de limpieza de laboratorio y de equipos del laboratorio son:
- Fiables: calidad uniforme del producto y solubilidad y fluidez excepcionales
- Ecológicos: formulados con ingredientes activos biodegradables para una limpieza más ecológica
- Limpieza sin residuos con soporte de validación: nuestro método de ensayo fotométrico puede ayudar a su laboratorio a demostrar la ausencia de tensioactivos no iónicos
- Seguros y no tóxicos: sin fragancias, colorantes, oxidantes, cloro, enzimas ni NTA
- Eficientes: detergentes de laboratorio muy concentrados para la limpieza de los equipos de laboratorio, disponibles en una variedad de tamaños de envase (de 1 l a 25 l; de 2 kg a 25 kg) con métodos de extracción y adaptadores especialmente diseñados
Descubra nuestra amplia gama de limpiadores de laboratorio fiables:
Con independencia de cuál sea el mantenimiento de su equipo de laboratorio, tenemos los limpiadores y detergentes adecuados para sus requisitos de laboratorio científico.
Extran® AP para la limpieza a maquina en lavadoras de laboratorio
Extran® AP se desarrolló en colaboración con los principales fabricantes de lavadoras de laboratorio y se probó su idoneidad. Estos detergentes para limpieza en el laboratorio tienen una gran solubilidad en agua y producen muy poca espuma con un mínimo de residuos. Para neutralizar los residuos de álcali, se debe utilizar un enjuague ácido después de cada ciclo principal de lavado, como los neutralizantes:
- Extran® AP 21 ácido con ácido fosfórico
- Extran® AP 22 ácido con ácido cítrico
Recipientes Extran® 5 l para lavadoras de laboratorio
Este práctico recipiente Extran® se coloca en el cajón de la unidad de dosificación de la máquina y se conecta directamente a la lavadora de laboratorio para minimizar el riesgo de contacto directo con el limpiador. La información sobre el producto y su inocuidad es fácilmente visible en la etiqueta superior, con una codificación de colores única según el pH y un espacio en blanco para poder documentar rápidamente las fechas de manipulación GLP.
Recipiente Extran® de 5 l para lavadoras de laboratorio
(cierre DIN51; H 215mm / 8,46”; W 245mm / 9,65”; D 140mm / 5,51”)
Etiqueta superior con información esencial de seguridad del producto
(por ejemplo, número de pedido, designación, pH, pictograma) y espacio libre para documentación individual
Recipiente Extran® en el cajón de la unidad de dosificación de la máquina.
Recursos relacionados
- Brochure: Fit to Clean
The perfect solution for cleaning your laboratory utensils.
- Brochure: Empower Your Lab
Inorganics & Solvents for classical analysis. Discover how our world-class Inorganics and Solvents can empower your work.
- Brochure: Cleaner
New Extran® 5L canisters perfectly aligned to your lab dishwasher.
- Protocol: Surfactants (nonionic) in Extran® Rinse Solutions
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.