Análisis fotométrico con instrumentos y kits de ensayo Spectroquant®
Ofrecemos una amplia gama de soluciones todo en uno que consta de kits de ensayo de gran calidad, instrumentos fiables, aplicaciones personalizadas y garantía de calidad analítica de principio a fin (AQA) para análisis seguros.
Para realizar un análisis fotométrico, necesita un kit de ensayo destinado a realizar una reacción química en una cubeta y un fotómetro para leer el resultado. Además, proporcionamos AQA guiada y materiales de referencia listos para usar para garantizar un rendimiento impecable de su sistema analítico. Además de otros accesorios, también proporcionamos el software Prove Connect para transferir datos sin problemas desde su instrumento Prove a un LIMS.
Recursos de productos relacionados
Catálogo: Análisis de agua, medio ambiente y alimentos líquidos y sólidos
Lista de protocolos y notas de aplicación
Artículo: Fosfatos en las aguas subterráneas y superficiales: Un método de determinación rápido y fiable utilizando el ensayo Spectroquant®
Artículo: Medición de la demanda química de oxígeno en las instalaciones de tratamiento del agua
Artículo: Una opción más fácil, rápida y rentable para medir el nitrógeno total
Nota de aplicación: Determinación ultrasensible de silicatos en agua de procesos y de calderas utilizando ensayos fotométricos rápidos
Nota de aplicación: Dióxido de azufre en la cerveza
Método analítico: Nitrito en polvo instantáneo de patata
Nota de aplicación: Determinación del amonio en los suelos
Instrumentos, software y accesorios Spectroquant®
Ya se trate de análisis de agua, de alimentos o medioambientales, las tres características más importantes de un espectrofotómetro son la simplicidad, la seguridad y la durabilidad. Nuestra amplia selección de productos Spectroquant®combina perfectamente estas características y está fácilmente disponible para satisfacer toda la variedad de requisitos sus análisis.
NUEVOS sistemas Spectroquant®
- Nuestra NUEVA gama de espectrofotómetros Spectroquant® Prove plus está diseñada específicamente para el análisis químico del agua potable, las aguas residuales y el agua de proceso. La línea Prove incluye los Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plusy Prove 600 plus, que se adaptan, respectivamente, a análisis habituales, sensibles y complejos. Estos dispositivos inteligentes de alta calidad están diseñados para proporcionar resultados fiables con una sensibilidad excepcional, personalizados para satisfacer las exigencias de su aplicación específica. Descubra el poder de nuestros dispositivos inteligentes de gran calidad y experimente un análisis preciso como nunca antes. Sólo pruébelo.
- Spectroquant® Prove ofrece una amplia gama de métodos preprogramados para aplicaciones especiales como la determinación del color, la determinación de ICUMSA o los métodos de cervecería según MEBAK, EBC o ASBC para análisis durante todo el proceso de elaboración de elaboración de la cerveza.
- El software Spectroquant®Prove Connect al LIMS permite una transferencia fácil y automatizada de los datos experimentales desde su espectrofotómetro Spectroquant® Prove plus hasta el sistema electrónico de laboratorio, es decir, el LIMS.
- Los colorímetros Spectroquant® Move son compactos, portátiles y robustos, diseñados para realizar pruebas fiables sobre la marcha. Los instrumentos Move son estancos al polvo e impermeables al agua según la clasificación IP 68. Cuando se combina con el accesorio de transferencia de datos Spectroquant®, puede transmitir o imprimir los datos con rapidez y facilidad.
- Spectroquant® Move 100 es un colorímetro portátil que ofrece una solución innovadora para realizar ensayos rápidos sobre el terreno, evitando así el deterioro o la contaminación de la muestra. Move 100 permite realizar más de 100 métodos preprogramados y 35 definidos por el usuario para el análisis de agua potable y aguas residuales. Nuestro patrón de verificación Spectroquant® está diseñado para calibrar el colorímetro Spectroquant® Move 100 con el objeto de generar resultados uniformes.
- Spectroquant® Move DC, este colorímetro portátil proporciona resultados rápidos de 5 parámetros clave en el control de la desinfección: cloro, ozono, dióxido de cloro, ácido cianúrico y pH.
- Servicios para el fotómetro Spectroquant®Nuestros planes de servicio integrales presentan una variedad de servicios de mantenimiento y reparación esenciales, que pueden personalizarse en función de sus requisitos. Descargue actualizaciones gratuitas y ahorre tiempo manteniendo actualizados nuestros métodos preprogramados al tiempo que desbloquea nuevas funciones para mejorar la usabilidad en su laboratorio. Encuentre el software gratuito más reciente en la lista.
- Los termorreactores Spectroquant® se han diseñado para satisfacer todos los requisitos imaginables para la preparación fiable de muestras. Esta unidad está optimizada para ser utilizada con los reactivos de digestión Spectroquant® y ofrece un rápido pretratamiento térmico según necesidad, por ejemplo, con el método de digestión para la DQO o los kits de descomposición química Crack Sets.
- Turbidímetro: la turbidez es una medida importante del total de sólidos suspendidos en las aguas residuales. Nuestros turbidímetros son portátiles e ideales para análisis sobre el terreno. Compruebe los métodos que debe seguir y elija el modelo respectivo. Ambos instrumentos se pueden calibrar utilizando el correspondiente conjunto de patrones de calibración Turbiquant™.
- Turbidímetro Turbiquant™ 1100 IR El turbidímetro portátil Turbiquant® 1100 IR que funciona con pilas es especialmente adecuado para mediciones sobre el terreno. El robusto maletín de transporte y la carcasa impermeable al agua ofrecen una protección añadida. El turbidímetro contiene una fuente de luz IR-LED (infrarroja) con una longitud de onda de 860 nm para mediciones conforme a la norma EN ISO 7027. En cuestión de segundos, se puede medir la turbidez nefelométrica de una muestra (NTU/FNU). El instrumento se puede calibrar utilizando el correspondiente conjunto de patrones de calibración Turbiquant™.
- Turbidímetro Turbiquant™ 1100 T Con su lámpara de tungsteno, el turbidímetro portátil Turbiquant™ 1100 T ofrece numerosas ventajas para sus análisis de aguas residuales. Funciona con pilas y es portátil para obtener resultados rápidos en el campo. También es duradero, con una carcasa impermeable y una caja de transporte resistente para manejar cualquier condición de ensayo. Los turbidímetros Turbiquant® 1100 T son precisos y cumplen las normativas medioambientales según la USEPA 180.1.
Kits de ensayo Spectroquant®
Los kits de ensayo Spectroquant® ofrecen análisis fotométricos rápidos, seguros y precisos. Nuestros kits de ensayo listos para usar están optimizados para análisis habituales y especiales para producir resultados fiables.
A través de estrictos controles de materias primas, procesos y documentación, garantizamos la alta calidad constante de nuestros ensayos y la precisión de sus resultados.
El sistema de código de barras 2D (Live-ID) permite el reconocimiento automatizado del método adecuado cuando se utilizan instrumentos Spectroquant® Prove plus o NOVA y, por tanto, elimina posibles errores de manipulación. El sistema Live-ID con Spectroquant® Prove plus proporciona información añadida como la vida útil o la identidad del lote que se transfiere directamente al instrumento y se guarda con los resultados de medición para mejorar aún más su control de calidad.
Todos los kits de ensayo Spectroquant® son compatibles con la familia de instrumentos y accesorios Spectroquant® Prove plus, Nova y Move. Los kits de ensayo en cubeta Spectroquant® consisten en cubetas precargadas de 16 mm y un mínimo de reactivos añadidos para la mayor comodidad. Los kits de ensayo con reactivos Spectroquant® proporcionan la información del código de barras en un selector automático específico y la medición se realiza en cubetas rectangulares estándar con trayectorias de hasta 100 mm.
Ahora estamos utilizando material de EPS Ccycled™ para nuestras cajas de ensayo en cubetas Spectroquant® en lugar del EPS tradicional, reduciendo así la huella de CO2 de nuestros productos en un esfuerzo por ser más sostenibles.
Siguiendo normas reconocidas como US EPA, ISO y otras
El agua contaminada es perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. Los organismos reguladores como la EPA de EE.UU. (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UE y otros reguladores han establecido métodos de ensayo oficiales para el agua potable y las aguas residuales. Para proporcionar métodos más prácticos, a la vez que fiables para los usuarios, se desarrollaron métodos de ensayo rápidos siguiendo las normas reconocidas (ISO, USEPA y otras). Las certificaciones respectivas, como la conformidad con la ISO o la equivalencia con los métodos de la EPA, garantizan a los usuarios que los kits de ensayo Spectroquant® listos para usar ofrecen resultados comparables de modo que puedan utilizarse para cumplir con las normativas nacionales.
Solicite la documentación de equivalencia de la EPA de EE. UU. para los métodos Spectroquant® .
Obtenga más información sobre la Safe Drinking Act and Clean Water Act.
Métodos Spectroquant® en fotómetros de otros fabricantes
Nuestros kit de reactivos validados, conformes a las normas están preprogramados para utilizarse con instrumentos Spectroquant® con el fin de asegurar resultados rápidos y fiables. Sin embargo, si ya tiene un fotómetro en su laboratorio y desea experimentar la calidad y la fiabilidad sobresalientes de la serie de kits de ensayo Spectroquant®, podemos proporcionarle los datos de programación.
En algunos países, colaboramos con METTLER TOLEDO, donde nuestros kits de ensayo Spectroquant® listos para usar se pueden utilizar con su espectrofotómetro UV5. Para habilitar el uso sin problemas de algunos de nuestros ensayos en cubeta Spectroquant® seleccionados, se programaron previamente los métodos en los dispositivos y se elaboró un portatubos de ensayo especial para cubetas redondas para el espectrofotómetro UV5 que puede adquirirse en METTLER TOLEDO. Tenga en cuenta que esta colaboración puede no estar activa en su país.
Aseguramiento de la calidad analítica (AQA) Spectroquant®
La garantía de calidad integral transformará sus mediciones en resultados analíticos comprobados y verificables. Nuestra cartera de productos ampliada ofrece disoluciones patrón (RM), ideales para el control de calidad de los métodos fotométricos, los patrones y los kits de ensayo Spectroquant®. Los patrones Spectroquant® se ajustan perfectamente a las patrones cualificados para sus análisis sistemáticos, la validación del método, el control de calidad interno (IQC) y la acreditación cuando se utiliza el sistema de ensayos fotométricos Spectroquant®.
Disoluciones patrones diluidas. Sin dilución. Sin dudas. Sin demoras. Solo precisión.
- Que cubren todos los parámetros para el Control Interno de Calidad (IQC) en el análisis fotométrico de las aguas residuales, el agua potable y el agua de procesos.
- Disponibilidad de disoluciones patrón monoparamétricas y CombiCheck que satisfacen los requisitos de su aplicación.
- Las disoluciones patrón prediluidas están disponibles en diferentes concentraciones y, por consiguiente, se pueden utilizar directamente sin pasos de dilución añadidos.
- Conformes a los materiales de referencia patrón (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) o a la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).
- Certificados detallados (COA) a su disposición, que incluyen parámetros específicos de lote, concentración exacta, incertidumbre de medición ampliada y más.
- Ideales para la validación de los métodos indicados en las normas internacionales: ISO, EN, APHA y EPA. Calcule su tolerancia de trabajo para cumplir con la norma ISO 17025.
Destacados
Folleto: Espectrofotómetros Spectroquant® Prove
Folleto: Spectroquant® Move DC
Folleto: Spectroquant® Move 100
Folleto: Spectroquant® Prove Color Measurement
Folleto: Spectroquant® Prove, qué hacer y qué no
Catálogo: Análisis del agua, del medio ambiente y de los alimentos líquidos y sólidos
Lista de protocolos y notas de aplicación
Seminarios virtuales