Merck
Purificación de ADN plasmídico
Hebra de ADN plasmídico circular, que muestra la estructura de doble hélice con colores alternos que representan los pares de bases.
La purificación de plásmidos suele utilizarse para la clonación molecular, la transformación y la expresión de proteínas recombinantes. Disponemos de kits de purificación de plásmidos basados en el tamaño del cultivo bacteriano y del rendimiento plasmídico correspondiente (minipreparación, midipreparación, maxipreparación, megapreparación y gigapreparación).  
Nuestros kits de plásmidos proporcionan un aislamiento fiable del ADN plasmídico de gran calidad. Estos kits:
  • Están diseñados con tecnología avanzada de unión a, y elución de, sílice
  • Son compatibles con el formato de vacío y centrifugado
  • Están formulados sin fenol ni cloroformo
Estos productos permiten a los investigadores maximizar la reproducibilidad de su secuencia de trabajo y minimizar el tiempo dedicado a obtener ADN plasmídico para transfección, secuenciación, PCR y otras aplicaciones posteriores. 
Kits de minipreparación plasmídica GenElute™
El kit minipreparación de plásmidos GenElute™ ofrece métodos sencillos, rápidos y rentables para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli . Estos kits combinan la tecnología de membrana a base de sílice y la comodidad de un formato de columna de centrifugado.
Características:
  • Un 40 % más de preparaciones por kit en comparación con el proveedor líder
  • Purifica hasta 20 µg de ADN plasmídico por ml de cultivo
  • ADN plasmídico purificado en menos de 30 minutos para hasta 24 preparaciones
  • No se precisa extracción con fenol o cloroformo ni precipitación con alcohol
Kits de preparación plasmídica GenElute™ HP
Los kits de purificación de plásmidos GenElute™ HP producen ADN plasmídico de gran calidad en menos de 30 minutos para los kits de minipreparación, midipreparación y maxipreparación o de 1,5 horas para los kits de megapreparación y gigapreparación.
  • De la recolección del cultivo bacteriano al ADN plasmídico puro en menos tiempo
  • Rendimiento de hasta 25 µg (mini), 350 µg (midi), 1,2 mg (maxi), 5 mg (mega) y 15 mg (giga) de ADN plasmídico de gran número de copias.
  • Ofrece la flexibilidad de un formato de vacío o centrifugado (megapreparación y gigapreparación sólo en formato de vacío)
  • No se precisa extracción con fenol o cloroformo ni precipitación con alcohol
  • Los kits son estables a temperatura ambiente para un práctico almacenamiento
KITS DE PREPARACIÓN DE PLÁSMIDOS GENOPURE™
Los kits de preparación midi y maxi Genopure™ de Roche utilizan cromatografía de intercambio aniónico para la purificación plasmídica. Para aislar el ADN se utiliza un protocolo de lisis alcalina modificada optimizado para cultivos celulares cultivados en medios LB. El lisado puede filtrarse en vez de centrifugarse antes del intercambio de aniones, lo que produce menores tiempos de preparación de plásmidos y la eliminación completa del SDS del producto purificado.
  • Reduce el cizallamiento del ADN clarificando el lisado mediante la utilización de filtros preplegados en lugar de centrifugar antes del intercambio de aniones.
  • Ahorra tiempo con los reactivos listos para usar (10 minutos de manipulación/75 minutos en general).
  • Purifica todos los tamaños y tipos de ADN plasmídico, incluso el ADN de los BAC.
  • Procesa varias muestras en paralelo utilizando columnas de flujo por gravedad de alta velocidad.
  • Elimina el uso de compuestos orgánicos peligrosos como el cloruro de cesio, el fenol, el cloroformo y el bromuro de etidio.
Kits de preparación de plásmidos sin endotoxinas GenElute™
Las endotoxinas reducen la viabilidad celular y la eficacia de la transfección entre diferentes líneas celulares eucariotas y pueden influir en el resultado y la reproducibilidad de un determinado experimento de transfección cuando se utilizan células de mamífero y otras células eucariotas. Los kits de preparación de plásmidos sin endotoxinas GenElute™ ofrecen un método sencillo, rápido y rentable para purificar el ADN plasmídico con <0,1 
UE/mg de ADN para transfección de gran eficacia.
  • Mayor eficiencia y rendimiento de transfección que los líderes del mercado
  • Purificación del ADN plasmídico sin endotoxinas ( ≤ 0,1 UE/mg de ADN)
Kits de minipreparación de plásmidos en cinco minutos GenElute™
Los kits de minipreparación en cinco minutos GenElute™ cuentan con un protocolo simplificado que proporciona hasta 5 mg de ADN plasmídico de gran calidad en unos cinco minutos.
  • Sólo 5 minutos de principio a fin
  • Sin sedimentación celular ni limpieza de lisados
  • La columna de unión funciona con cualquier sistema de vacío habitual del laboratorio
  • Elija los protocolos de vacío o centrifugado
Recursos relacionados
  • Product Guide: Nucleic Acid Purification
    Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
  • Article: Plasmid DNA Purification
    Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
  • Article: DNA & RNA Purification
    Resumen de las técnicas habituales y las aplicaciones posteriores de la extracción y purificación del ADN genómico, el ADN plasmídico y el ARN total de células, tejidos, sangre, virus y otros tipos de muestra.