Merck
InicioServiciosSoftware y plataformas digitalesSoftware de registro de análisis electrónico M-Trace®
Software de registro de análisis electrónico M-Trace®
El software y la aplicación móvil M-Trace® es su compañero de control de calidad digital compatible con 21 CFR Parte 11 para ensayos de esterilidad y otros procesos regulados para un registro de datos fiable y eficiente.
  • Asegure la trazabilidad y el cumplimiento normativo completos a partir del registro en tiempo real, automático y completo de los datos para cada una de sus pruebas de control de calidad 
  • Aumente la seguridad del proceso con flujos de trabajo de control de calidad guiados y alertas de desviación
  • Mejore la eficiencia eliminando la documentación en papel y digitalizando los procesos de grabación y revisión
  • Facilite el control automatizado de su bomba Steritest® Symbio y una mayor conectividad de sus datos analíticos con el entorno de IT de su laboratorio
Características
Creación de flujo de trabajo de los ensayos de esterilidad con el software M-Trace
Creación de flujos de trabajo personalizados
Digitalice sus PNT creando registros analíticos maestros (MTR) totalmente personalizables que le guiarán a través del flujo de trabajo.
    Aplicaci&oacute;n m&oacute;vil M-Trace<sup>®</sup>
    Conecte información sobre muestras, fungibles, puntos o dispositivos de ensayo, y los resultados analíticos desde el laboratorio o cualquier lugar con la aplicación móvil M-Trace®
      Confirme por control de voz todos sus pasos de los ensayos de esterilidad
      Confirme la ejecución correcta de una etapa de trabajo ya sea por control de voz o por comunicación máquina a máquina para permitir la documentación en tiempo real mientras sus manos están ocupadas en otras tareas.
        Obtenga los par&aacute;metros de la bomba Steritest Symbio para supervisar su proceso
        Obtenga parámetros del equipo, como la velocidad o la presión de la bomba, de instrumentos como la bomba Steritest® Symbio.
          Genere autom&aacute;ticamente un informe anal&iacute;tico digital de sus ensayos de esterilidad
          Se crea automáticamente un informe completo que contiene toda la información sobre los fungibles utilizados, los incidentes ocurridos y la confirmación de que cada etapa se ha llevado a cabo según lo definido.
            Sistema de gesti&oacute;n de usuarios conforme a la norma 21 CFR Parte 11
            Defina las funciones y los derechos del usuario en el completo y práctico sistema de gestión de usuarios que cumple con 21 CFR parte 11.
              Productos relacionados
              Loading
              Descubra el software de registro analítico electrónico M-TRACE®
              Póngase en contacto con nosotros para una demostración o más información sobre el nuevo software de registro analítico electrónico M-Trace®.
              Sólo tiene que rellenar y enviar el siguiente formulario:
              Recursos de productos relacionados
              Folleto de Mtrace
              Folleto: A deeper understanding of our M-Trace® Electronic Test Record Software
              Obtenga información más detallada y descubra cómo quedaría en su planta un ensayo de esterilidad totalmente rastreable, fiable y eficiente realizado con la ayuda de nuestro software M-Trace®
              Descargar ahora
              Ficha t&eacute;cnica de Mtrace
              Ficha técnica: Technical information about our M-Trace® solution
              Obtenga más información técnica sobre su compañero de control de calidad digital para los ensayos de esterilidad y otros procesos regulados.
              Descargar ahora 
              Software de Mtrace
              Libro blanco: M-Trace® Electronic Test Record Software and regulatory compliance
              Tenga acceso al análisis detallado de nuestro software M-Trace® relacionado con el cumplimiento de 21 CFR Parte 11.
              Descargar ahora 