Software de ajuste de curvas de inmunoanálisis Belysa®
Software de ajuste de curvas de inmunoanálisis Belysa®
Ya se trate de análisis múltiples Luminex®, kits SMC™ o inmunoanálisis ELISA, el software de ajuste de curvas de inmunoanálisis Belysa® está diseñado para brindarle confianza en sus datos. Nuestro software de análisis Belysa® proporciona funciones de ajuste de curvas con archivos de salida .csv de las plataformas Luminex® xMAP® como los equipos xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® y MAGPIX®, así como el analizador ultrasensible SMCxPRO®.
Diseñado utilizando los métodos y principios actuales, el software Belysa® de fácil uso proporciona un entorno para ajustar los datos de forma adecuada en función de las curvas patrón individuales de un inmunoanálisis múltiple, indicadores de higiene de los datos para mejorar la integridad y la reproducibilidad experimentales, y una herramienta fácil de usar para evaluar los datos antes de utilizarlos para modelar un resultado biológico.
- Visualice fácilmente las curvas patrón
- Pruebe rápidamente el paralelismo entre diferentes análisis y compare las curvas de calibración
- Características principales de la versión 1.2 del software de análisis Belysa®
- Requisitos del sistema
Suscríbase a Analyte Update and Analyte Quarterly
Manténgase al día de las últimas tendencias en investigación de inmunoanálisis y nuestras ofertas de productos más recientes suscribiéndose a nuestro boletín Analyte Update o explore nuestras ofertas actuales de inmunoanálisis en Analyte Quarterly.
Visualice fácilmente las de curvas patrón
El software de análisis Belysa® muestra datos únicos y múltiples que permiten al usuario visualizar de inmediato su curva patrón y la distribución de puntos patrón, controles y muestras. Se proporciona más información, obtenida de la curva, junto con la opción de reajustar las curvas a través de los algoritmos del software Belysa®. Los cambios en los datos interpolados se recalculan al instante después de la optimización (por ejemplo, la ecuación de la pendiente, el límite inferior de cuantificación (LLOQ) o los valores de muestra notificados).
Además, la vista detallada dentro del software permite observar bien los parámetros del análisis. Dos conjuntos de identificadores permiten a los usuarios llamar la atención sobre una desviación potencial, una advertencia para reglas definidas por el software, como muestras no detectables (ND) o parámetros definidos por el usuario (por ejemplo, % de recuperación).
Figura 1.Visualice fácilmente las curvas patrón con el software Belysa®.
Pruebe rápidamente el paralelismo entre diferentes análisis y compare las curvas de calibración
Para los investigadores que pretenden comparar las curvas de calibración, el software Belysa® ofrece la opción de probar el paralelismo matemático entre diferentes ejecuciones del mismo ensayo. La suposición es que si las curvas son similares, el informe de las muestras notificarían semejanza si se incluyeran en el otro ensayo. También se proporciona una segunda métrica de potencia relativa para quienes deseen examinar la coherencia de un material analítico en comparación con una versión convencional.
Además, el software Belysa® ofrece la opción de visualizar curvas paralelas con múltiples datos y permite al usuario ver rápidamente la relación entre las curvas. El valor calculado para esta característica se presenta cómodamente en la ventana inferior y puede notificarse, tanto gráfica como numéricamente, en un archivo de salida.
En conjunto, estas características proporcionadas por el software Belysa® ayudan a los investigadores en su capacidad para examinar cada análisis individual y confirmar que se ejecutó con éxito. Si el análisis se realiza como parte de un estudio multiplaca o longitudinal, nuestro software Belysa® le permite confirmar la coherencia de su método y que los datos generados carecen de la desviación experimental que podría afectar a sus resultados finales.
Figura 2.Compruebe sin esfuerzo el paralelismo y las curvas patrón con las herramientas de análisis de datos Belysa®.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA VERSIÓN 1.2 DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS BELYSA®
- Optimización del ajuste de la curva (4pl, 5pl, lineal, competitiva, interpolación cúbica)
- Vistas de monoanalito y multianalitos
- Robustas funciones de etiquetado automático e higiene de datos
- Análisis de potencia relativa para curvas de comparación múltiples
- Aspecto y sensación modernos
- Mecanismo de licencia flexible. El dongle de activación abre cualquier copia.
Requisitos del sistema
- PC con:
Microsoft Windows 10 o superior
o MacOS - Puerto USB libre en el PC
- Un dongle de activación de licencia Belysa®
Explore las formas únicas de ver más de cerca los datos que genera con los seminarios web pregrabados, las notas de aplicación, los artículos técnicos y mucho más.