Películas, láminas, cintas de sellado
Las películas, las cintas y las láminas de sellado son fungibles básicos comunes en la mayoría de los entornos de laboratorio húmedo. Las películas de sellado están diseñadas para proteger contra la oxidación, la evaporación y la contaminación cruzada en los cultivos celulares durante el procesamiento, el almacenamiento y el transporte. Las láminas se utilizan de varias formas, por ejemplo, para cubrir los recipientes de laboratorio y preparar placas o botes de pesaje, mientras que las cintas y las etiquetas se utilizan para el embalaje y el etiquetado. Ofrecemos una amplia gama de películas, láminas y cintas de sellado para su investigación o su trabajo clínico de las mejores marcas de la industria, como Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal® y muchas más.
Más información sobre
Películas de sellado
Las películas de sellado se utilizan para diversas aplicaciones, como incubación general, cultivo celular, placas multipocillos para PCR y almacenamiento. Nuestra completa cartera le permite elegir entre diferentes tipos de películas de sellado con propiedades como la termosellabilidad, la perforabilidad, la ausencia de citotoxicidad, la esterilidad o la compatibilidad con polipropileno (PP), polietileno (PE) y poliestireno (PS), que se adaptan mejor a su aplicación.
- El sistema SealMate™ proporciona un método cómodo para precintar las microplacas con películas adhesivas. Disponible como estéril y no estéril. .
- Las películas de sellado EZ-Pierce™, de polietileno de 70 µm de grosor con adhesivo acrílico fácilmente perforable, permiten la recuperación directa de la muestra con pipetas monocanal o multicanal y sondas robóticas.
- Las películas ThermalSeal RT™ y RT2RR™ son una combinación de película de poliéster ópticamente transparente con un adhesivo de calidad médica resistente, ultrasuave, no absorbente y no fluorescente para un rendimiento superior en aplicaciones de PCR en tiempo real. .
- La película de sellado ThermalSeal RTS™ es una poliolefina con un adhesivo de silicona encapsulado inerte. Son ópticamente transparentes con baja autofluorescencia y son especialmente adecuados para aplicaciones de qPCR en tiempo real, almacenamiento y cristalización de proteínas. .
- El precinto termosellable ClearASeal Peel™ está disponible como película transparente con buena transparencia óptica y compatibilidad con placas de polipropileno, PE, PS y copolímero de olefina cíclica (COC) adecuadas para qPCR.
- El precinto termosellable Gas PermASeal™ es más adecuado para el almacenamiento de semillas agrícolas, insectos y cultivos celulares, además de la incubación a corto plazo.
- La película de sellado adhesiva Petri-Seal™ es una cinta de sellado resistente al agua y a los productos químicos diseñada de manera específica para precintar (cubrir) las placas de Petri y las placas multipocillos, lo que reduce la evaporación y la posibilidad de contaminación.
- La película elástica de laboratorio Duraseal™ es una película transparente multiusos, a base de polietileno, resistente al calor y al desgarro que forma una barrera hermética cuando se envuelve alrededor de vasos y recipientes de vidrio. Podemos ofrecer la cartera completa de sellos para placas de especialidad de Excel Scientific. Esta guía de selección le dirigirá a la opción más adecuada para su aplicación.
Láminas
Elija entre nuestra amplia selección de láminas, disponibles en diferentes formatos: estériles, termosellables, perforables y precortadas para aplicaciones específicas en su laboratorio de investigación. Ofrecemos papel de aluminio que cubre fácilmente las placas de laboratorio y forma revestimientos económicos para mesas de trabajo, cajones y bandejas con el fin de facilitar la limpieza en caso de derrame o contaminación. Nuestra lámina de aluminio Mini Bin™ está diseñada para un uso sencillo y un mínimo de residuos, ya que se pueden crear fácilmente piezas de aluminio de tamaño personalizado que son ideales para esterilizar en autoclave, congelar, incubar, proteger el instrumental de laboratorio, revestir, precintar y el almacenamiento general. El precinto termosellable ThermASeal Foil™ es un laminado de aluminio estéril no perforable que puede utilizarse para aplicaciones de PCR, específicamente con termocicladores de agua, para el almacenamiento prolongado de disolventes y otros compuestos orgánicos (como ácidos y álcalis). Para el almacenamiento y el envío de muestras de PCR y otros compuestos, suministramos dos variantes del producto de precinto termosellable, PierceASeal Foil™ (un laminado perforable) y PeelASeal Foil™ (un precinto no perforable). Nuestra lámina de recubrimiento o envoltura Scienceware® Super-Polyfoil™ tiene una capa de poliéster termoplástico especial que bloquea cualquier aparición de orificios causada durante la esterilización en autoclave, la incubación y las aplicaciones en laboratorios químicos. Para ahorrar su valioso tiempo, ofrecemos Speedy-Foil® precortado, aséptico, sin ARNasas ni ADNasas, que cumple los requisitos de la FDA para el contacto directo con los productos farmacéuticos y que puede utilizarse para cubrir los recipientes comunes de laboratorio.
- AluminaSeal™, una película de aluminio perforable, no citotóxica y estéril, es ideal para el almacenamiento durante la PCR, la incubación y la protección de muestras sensibles a la luz.
- El precinto termosellable PeelASeal Foil™ puede utilizarse para placas de PP, aplicaciones de PCR y almacenamiento a corto plazo.
- La recuperación directa de muestras con puntas de pipeta y sondas robóticas es posible con la película de sellado de lámina de aluminio eXTReme™ FoilSeal™.
Cintas de embalaje, etiquetado y esterilización
Ahora puede elegir entre nuestra completa gama de cintas utilizadas para el etiquetado, el aislamiento y la esterilización en las aplicaciones de su laboratorio. Nuestra cinta de etiquetado autoadhesiva de uso general puede seguir siendo efectiva a temperaturas que van desde -23 °C hasta +121 °C y se puede escribir en ella con un bolígrafo, un lápiz o un rotulador permanente. También ofrecemos protectores de cinta aislante de silicona contra la humedad, el calor y el frío, incluso a temperaturas extremas comprendidas entre -65 °C y 260 °C. Además, nuestra cinta indicadora para autoclave, Sigmaware™, proporciona una indicación positiva de esterilidad después de 15 minutos de exposición a 121 °C en un autoclave de vapor.
Recursos de productos relacionados
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.