Absorción de vertidos
Cuando se trabaja con botellas de vidrio o recipientes abiertos, como vasos de precipitados o tubos de ensayo, pueden producirse derrames químicos por accidente. Dependiendo de la sustancia derramada, esto puede causar riesgos importantes para la salud y la seguridad.
Los absorbentes específicos, como los absorbentes Supelco® Chemizorb®, son la forma rápida, segura y ecológica de eliminar los líquidos derramados peligrosos, agresivos o desagradables. Nuestros absorbentes Chemizorb® de acción rápida consisten en copolímeros minerales o sintéticos porosos, químicamente inertes y capaces de absorber hasta un 400 % de su propio peso en material líquido.
Nuestra amplia gama de productos incluye absorbentes “completos” y “especializados” para diferentes sustancias peligrosas que pueden satisfacer los requisitos individuales de su laboratorio.
Bibliografía de productos relacionados
- Brochure: Soak It Up
Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
POLVO Y GRÁNULOS ABSORBENTES CHEMIZORB® «COMPLETOS»
Nuestros polvos absorbentes Chemizorb® y gránulos Chemizorb® «completos» se caracterizan por una gran capacidad de absorción para disoluciones acuosas (ácido, álcalis), disolventes orgánicos y aceites viscosos. Los gránulos poseen una menor capacidad de absorción que el polvo, pero son mucho más fáciles de dosificar y se pueden utilizar en lugares donde el polvo resulta inadecuado, por ejemplo, en salas con corrientes de aire o al aire libre.
ABSORBENTES CHEMIZORB® “ESPECIALIZADOS” PARA ÁLCALIS, ÁCIDOS Y ÁCIDO FLUORHÍDRICO
Nuestros absorbentes “especializados” para álcalis (Chemizorb® OH-), ácidos (Chemizorb® H+) y ácido fluorhídrico (Chemizorb® HF) contienen además neutralizadores hidrosolubles e indicadores de pH para realizar un seguimiento del proceso de neutralización. De este modo pueden eliminarse con más eficiencia y seguridad los ácidos y los álcalis agresivos.
KIT CHEMIZORB® HG “TODO EN UNO” PARA EL MERCURIO
El kit Chemizorb® Hg “todo en uno” para el mercurio incluye todos los reactivos y componentes auxiliares necesarios para eliminar de forma segura y completa las gotas y restos de mercurio. Los reactivos incluidos en el kit son suficientes para la descontaminación segura de un área de aproximadamente un metro cuadrado.