Saltar a
EHU080951
MISSION® esiRNA
targeting human KCNH2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
MXP 5,107.00
50 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
MXP 9,192.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
MXP 5,107.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTTCGACCTGCTCATCTTCGGCTCTGGCTCTGAGGAGCTGATCGGGCTGCTGAAGACTGCGCGGCTGCTGCGGCTGGTGCGCGTGGCGCGGAAGCTGGATCGCTACTCAGAGTACGGCGCGGCCGTGCTGTTCTTGCTCATGTGCACCTTTGCGCTCATCGCGCACTGGCTAGCCTGCATCTGGTACGCCATCGGCAACATGGAGCAGCCACACATGGACTCACGCATCGGCTGGCTGCACAACCTGGGCGACCAGATAGGCAAACCCTACAACAGCAGCGGCCTGGGCGGCCCCTCCATCAAGGACAAGTATGTGACGGCGCTCTACTTCACCTTCAGCAGCCTCACCAGTGTGGGCTTCGGCAACGTCTCTCCCAACACCAACTCAGAGAAGATCTTCTCCATCTGCGTCATGCTCATTGGCTCCCTCATGTATGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KCNH2(3757)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHU085141EHU045641EHU058031
Ensembl | human accession no.
ENSG00000055118
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140015
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184408
Ensembl | human accession no.
ENSG00000082482
esiRNA cDNA target sequence
CCTTCGACCTGCTCATCTTCGGCTCTGGCTCTGAGGAGCTGATCGGGCTGCTGAAGACTGCGCGGCTGCTGCGGCTGGTGCGCGTGGCGCGGAAGCTGGATCGCTACTCAGAGTACGGCGCGGCCGTGCTGTTCTTGCTCATGTGCACCTTTGCGCTCATCGCGCACTGGCTAGCCTGCATCTGGTACGCCATCGGCAACATGGAGCAGCCACACATGGACTCACGCATCGGCTGGCTGCACAACCTGGGCGACCAGATAGGCAAACCCTACAACAGCAGCGGCCTGGGCGGCCCCTCCATCAAGGACAAGTATGTGACGGCGCTCTACTTCACCTTCAGCAGCCTCACCAGTGTGGGCTTCGGCAACGTCTCTCCCAACACCAACTCAGAGAAGATCTTCTCCATCTGCGTCATGCTCATTGGCTCCCTCATGTATGC
esiRNA cDNA target sequence
CGGTGGAGAGGTCATTTCTGACCCTAAGCTCATAAGGATGAACTATCTGAAAACTTGGTTTGTGATCGATCTGCTGTCTTGTTTACCTTATGACATCATCAATGCCTTTGAAAATGTGGATGAGGGAATCAGCAGTCTCTTCAGTTCTTTAAAAGTGGTGCGTCTCTTACGACTGGGCCGTGTGGCTAGGAAACTGGACCATTACCTAGAATATGGAGCAGCAGTCCTCGTGCTCCTGGTGTGTGTGTTTGGACTGGTGGCCCACTGGCTGGCCTGCATATGGTATAGCATCGGAGACTACGAGGTCATTGATGAAGTCACTAACACCATCCAAATAGACAGTTGGCTCTACCAGCTGGCTTTGAGCATTGGGACTCCATATCGCTACAATACCAGTGCTGGGATATGGGAAGGAGGACCCAGCAAGGATTCAT
esiRNA cDNA target sequence
TCAGAGGATGAGCAGGCTTTTGTTAGCAAATCCGGCTCCAGCTTTGAAACCCAGCACCACCACCTGCTTCACTGCCTGGAAAAAACCACGAATCACGAGTTTGTGGACGAACAAGTCTTTGAAGAAAGCTGCATGGAAGTTGCAACTGTTAATCGTCCTTCAAGTCACAGTCCTTCACTGTCTTCACAACAAGGAGTCACCAGCACCTGCTGTTCACGACGACACAAAAAAACTTTTCGCATCCCAAATGCCAATGTATCAGGAAGCCATCAAGGTAGTATACAAGAACTCAGCACGATTCAGATCAGATGTGTGGAGAGAACACCTCTGTCTAACAGCCGATCCAGTTTAAATGCCAAAATGGAAGAGTGTGTTAAACTAAACTGTGAACAACCTTATGTGACTACAGCAATAATAAGCATCCCAACACCTCCAGTAACCACACCAGAAGGAGACGAT
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGACGGTCTCCACGATATTCCTGGTGGTTGTCCTCTATCTGATCATCGGAGCCACCGTGTTCAAAGCATTGGAGCAGCCTCATGAGATTTCACAGAGGACCACCATTGTGATCCAGAAGCAAACATTCATATCCCAACATTCCTGTGTCAATTCGACGGAGCTGGATGAACTCATTCAGCAAATAGTGGCAGCAATAAATGCAGGGATTATACCGTTAGGAAACACCTCCAATCAAATCAGTCACTGGGATTTGGGAAGTTCCTTCTTCTTTGCTGGCACTGTTATTACAACCATAGGATTTGGAAACATCTCACCACGCACAGAAGGCGGCAAAATATTCTGTATCATCTATGCCTTACTGGGAATTCCCCTCTTTGGTTTTCTCTTGGCTGGAGTTGGAGATCAGCTAGGCACCATATTTGGAAAAGGAATTGCCAAAG
Gene Information
human ... KCNH2(3757)
Gene Information
human ... KCNH5(27133)
Gene Information
human ... KCND2(3751)
Gene Information
human ... KCNK2(3776)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_172057
NCBI accession no.
NM_139318
NCBI accession no.
NM_012281
NCBI accession no.
NM_001017425
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EHU080951-50UG04061828404216
EHU080951-20UG04061828631551