Saltar a
D5501
Dextrano from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 5,000,000-40,000,000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-677-5
MDL number:
mol wt
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
El uso de dextranos como brazos espaciadores largos e hidrófilos mejora el rendimiento de las proteínas inmovilizadas que actúan sobre las macromoléculas.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)