Saltar a
D0160
16,16-Dimethylprostaglandin E2
methyl acetate solution
Sinónimos:
16,16-Dimethyl-PGE2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36O5
Número CAS:
Peso molecular:
380.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
methyl acetate solution
concentration
10 mg/mL
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6-,13-12+/t16-,17-,19-,20-/m1/s1
InChI key
QAOBBBBDJSWHMU-WMBBNPMCSA-N
Preparation Note
Agitation or brief ultrasonication may be necessary for restoration of solutions which have been precipitated due to freezing. The methyl acetate can be removed using N2 or vacuum. Stock solutions of 1-5 mg/ml in absolute alcohol may be prepared and diluted with isotonic saline.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D0160-1MG04061838063571