Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
352.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-10(14(21)18-12(15(22)23)7-8-13(19)20)17-16(24)25-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3,(H,17,24)(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t10-,12-/m0/s1
InChI key
JMDKBDALNFZTOV-JQWIXIFHSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?