Saltar a
09817
Colodión solution
2% in amyl acetate
Sinónimos:
Nitrato de celulosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
form
liquid
concentration
2% in amyl acetate
color
colorless
refractive index
n/D 1.390-1.410
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
Collodion solution (celluloase nitrate) is use to prepare nitrocellulose films (collodion film) on microscope slides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colodión solution
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.4 °F
flash_point_c
38 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)