Saltar a
05482
Seroalbúmina bovina
fraction V, ≥96% (GE)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (GE)
Form:
lyophilized powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
assay
≥96% (GE)
form
lyophilized powder
mol wt
Mr ~67000
purified by
heat shock fractionation
loss
≤5% loss on drying
pH
5.0-6.0 (10 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly yellow to greenish-yellow, H2O: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
Application
Albumin from bovine serum has been used as a test compound for detecting the weaker, distal chromatin co-associations by using enhanced 4C (e4C, enhanced chromosome conformation capture on chip) technique.[1]
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells.[2] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus in humans.[3]
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
By a modified Cohn procedure, using cold ethanol, pH and low temperature precipitation.
Other Notes
As chiral complexing agent in the resolution of dansyl DL amino acids[4]
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)