Saltar a
8.20239
Butylbenzene
for synthesis
Sinónimos:
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-209-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
1.33 hPa ( 23 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
bp
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59.0 °C - closed cup