Merck
A5955
Sigma-Aldrich
抗生物質-抗真菌剤溶液(100×)(安定化)
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
product name
抗生物質-抗真菌剤溶液(100×)(安定化), with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
形状
suspension
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
アプリケーション
agriculture
作用機序
cell wall synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗真菌抗生剤溶液は、1 mLあたり10,000ユニットのペニシリン、10 mgのストレプトマイシン、および25 μgのアムホテリシンBを含んでおり、独自のクエン酸緩衝液に溶けています。10 mL/Lで細胞培養に使用することをお勧めします。抗真菌抗生剤溶液は、一般に、細胞培養培地中の細菌や真菌などの有害な微生物の増殖を防ぐために使用されます。
アプリケーション
抗真菌抗生剤溶液は、以下に使用されています:
  • さまざまな種類の細胞培養培地に加える添加剤として。
  • 実験で分離および培養された歯周靱帯線維芽細胞(PDLF)組織の汚染を防ぐためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)滅菌溶液の成分として。
  • 後続する実験研究のために採取した気管片を保存するための保存溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
作用機序: ペニシリンは、細菌の細胞壁の合成を阻害することによって機能します。ストレプトマイシンは、リボソームの鎖伸長のための開始複合体からの移行を阻害し、ミスコーディングを引き起こすことによって、原核生物のタンパク質合成を阻害します。 アムホテリシンBは、膜にチャンネルを形成し、低分子の漏出を引き起こすことによって、真菌の膜透過性に干渉します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌および酵母を含む。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A5955-BULK:
A5955-100ML:4548173186429
A5955-20ML:4548173186436
A5955-20ML-PW:
A5955-VAR:
A5955-100ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of biocide addition on plantlet growth and contamination occurrence during the in vitro culture of blueberry
Sun YH, et al.
Journal of plant biotechnology, 42(2) (2015)
Kinue Aihara et al.
Kidney international, 64(4), 1283-1291 (2003-09-13)
Crystal formation and retention are critical events for the formation of kidney stones. Oxalate and calcium oxalate (CaOx) crystals are injurious to renal epithelium, and membranes of injured cells promote crystal adherence and retention. Calcium phosphate (CaP) is the most
Alessandro Taloni et al.
Scientific reports, 7(1), 3748-3748 (2017-06-18)
Classification of morphological features in biological samples is usually performed by a trained eye but the increasing amount of available digital images calls for semi-automatic classification techniques. Here we explore this possibility in the context of acrosome morphological analysis during
Evaluation of Structural Viability of Porcine Tracheal Scaffolds after 3 and 6 Months of Storage under Three Different Protocols
Bioengineering (Basel, Switzerland), 10(5) (2023)
Barbara Teuchner et al.
Cornea, 38(8), 1011-1016 (2019-04-02)
N-chlorotaurine (NCT) is an anti-infective belonging to the class of chloramines and an investigative drug for the topical treatment of keratoconjunctivitis. The aim of the present study was to demonstrate its efficacy against Acanthamoeba and Candida in corneas infected ex
資料
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
関連コンテンツ
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.