Merck
880151P
Avanti
DMG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メトキシポリエチレングリコール-2000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥58,100
5 G
¥234,000
¥58,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥58,100
5 G
¥234,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C122H242O50
CAS番号:
分子量:
2509.20
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥58,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g
pkg of 1 × 5 g
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI Key
NLDCRRFPGOSAHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジミリストイルグリセロール(DMG)分子は、リン脂質と同様に膜と関連しています。[1]
構造式、分子式、および式量は、その物質の平均ポリマー長を表しています。
アプリケーション
DMG-PEG 2000は、マイクロRNA[2][3]および短鎖干渉RNA[4]送達用の脂質ナノ粒子の調製に使用するのに適しています。
生物化学的/生理学的作用
ジミリストイルグリセロール(DMG)−ポリエチレングリコール(PEG)2000は、肝細胞癌、胃腸癌、神経内分泌癌、および副腎皮質癌に対する抗がん剤送達研究のためのリポソーム調製に使用されます。[5]これは、siRNA(低分子干渉RNA)送達用の脂質ナノ粒子の調製にも使用されます。[6]
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(880151P-1 g)
60 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(880151P-5 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880151P-VAR:
880151P-5G:
880151P-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
miR-199a-3p modulates MTOR and PAK4 pathways and inhibits tumor growth in a hepatocellular carcinoma transgenic mouse model
Callegari E, et al.
Molecular Therapy. Nucleic Acids, 11(3), 485-493 (2018)
Dynamic chain conformations in dimyristoyl glycerol-dimyristoyl phosphatidylcholine mixtures. 2H-NMR studies
Schorn K and Marsh D
Biophysical Journal, 71(6), 3320-3329 (1996)
Liver-Specific silencing of Lipin1 reduces fat mass as well as hepatic triglyceride biosynthesis in mice
Kajimoto K, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 39(10), 1653-1661 (2016)
Targeted delivery of microRNA-29b by transferrin-conjugated anionic lipopolyplex nanoparticles: a novel therapeutic strategy in acute myeloid leukemia
Huang X, et al.
Clinical Cancer Research, 19(9), 2355-2367 (2013)
Advances in lipid nanoparticles for siRNA delivery
Tam Y, et al.
Pharmaceutics, 5(3), 498-507 (2013)