スキップする
A2153
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 g
在庫from市川市大町368
¥23,500
50 g
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥67,600
100 g
在庫from市川市大町368
¥117,000
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥362,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥502,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤6.0% Loss on Drying
¥23,500
在庫詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤6.0% Loss on Drying
loss
≤6%
pH
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride), 7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
ウシ血清アルブミン(BSA)は、ウシ肝臓で生成される球状の非グリコシル化αらせん構造の血漿タンパク質です。3つのドメイン(I、II、およびIII)で構成され、各ドメインは2つのサブドメイン(AおよびB)を有し、ハート型の構造を呈します。
Application
ウシ血清アルブミンは以下に使用されています-
  • BTS(Beltsville thawing溶液)とともに、精子運動解析における精子を伸展するため
  • modified Krebs-Ringerバッファー(dmKRBT)の成分として
  • ゲルシフトアッセイに
  • 免疫細胞染色、免疫組織染色(4)、免疫蛍光プロトコルおよびサンドイッチ酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)のブロッキング剤として
  • フローサイトメトリー分析のために細胞を再懸濁するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として
  • 組織サンプル中のタンパク質をブラッドフォード法によって定量するためのタンパク質標準として
  • 17β HSD酵素の酵素活性を測定するため
Biochem/physiol Actions
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Preparation Note
しばしば、"Cohn Fraction V"と呼ばれます。Cohnの冷エタノール分画法の改良法により調製。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1470A9056A9085
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2153-100G: + A2153-BULK: + A2153-1KG: + A2153-10G: + A2153-5G: + A2153-500G: + A2153-50G: + A2153-10KG: + A2153-VAR: + A2153-5KG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/10 質問  
  1. I would like to confirm one point regarding the following product: BSA A2153 Does this product contain fatty acids (lipids), or is it fatty-acid free? Thank you for your assistance.
    1 回答
    1. This product is not tested for fatty acids and is not considered fatty acid free. Many BSA products are available that are essentially fatty acid free, such as product A6003.
      役に立ちましたか?
  2. As mentioned on the product page, it is suitable for ELISA, so can it be used for detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA? If yes, what percentage will be ideal for the assay, and how will the working concentration be prepared?
    1 回答
    1. The suitability of this product for ELISA has not been tested in-house and is likely based on literature or customer feedback. Therefore, specific recommendations for its use in detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA cannot be provided. It is advised to consult the literature or conduct empirical testing to determine the appropriate usage in this application.
      役に立ちましたか?
  3. Does this BSA contain any lipids?
    1 回答
    1. This product is not tested for lipid content. There are several fatty acid-free options, however, there is no lipid-free albumin product available.
      To discuss this further, please contact the Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      役に立ちましたか?
  4. Is this BSA acetylated?
    1 回答
    1. This product is not acetylated. This product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
      役に立ちましたか?
  5. Can this product be used as protein standards in BCA assay?
    1 回答
    1. It can be used as a protein standard.
      役に立ちましたか?
  6. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
    1 回答
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in ELISA applications. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use in ELISA.
      役に立ちましたか?
  7. Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), powder looks tan in color.  Is this OK?
    1 回答
    1. The tan color is within specifications. The color can vary because of factors such as concentration of a solution at the time of lyophilization.
      役に立ちましたか?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  9. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in immunoblotting experiments as a blocking agent?
    1 回答
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in immunoblotting applications as a blocking agent. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use as a blocking agent.
      役に立ちましたか?
  10. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for cell culture?
    1 回答
    1. We do not test A2153 for cell culture use, or for any specifications such as endotoxin content. Customers will have to exercise their own judgment as to whether they wish to use A2153 in cell culture, or can search the literature for publications that cite this product number.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー