Merck
11202375001
Roche
DOTAPリポソームトランスフェクション試薬
>99% (TLC), liquid, suitable for transfection
別名:
DOTAPメトサルフェート, トランスフェクション試薬、dotap, リポソームトランスフェクション試薬、dotap, N-(2,3-ジオレオイロキシ-1-プロピル)トリメチルアンモニウムメチルサルフェート, トランスフェクション試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H83NO8S
CAS番号:
分子量:
774.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106502
PubChem Substance ID:
詳細
N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methyl-sulfate
品質水準
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 5 × 400 μL (10 U/μl)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
transfection: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI Key
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DOTAPリポソームトランスフェクション試薬は、カチオン性脂質DOTAPのリポソーム製剤です。他のリポソーム試薬とは異なり、血清存在下および非存在下の両方において、高い効率のトランスフェクションを提供します。また、in vivoでのアプリケーションにも問題なく利用できます。DOTAPとDNAを混合することにより、安定な複合体が自然に形成されます。これらの複合体は、細胞培養の培地に直接添加できます。本DNA導入法は、非常に緩やかであるため、リポフェクションや他のトランスフェクション方法で一般的に見られるような細胞毒性効果を避けることができます。
アプリケーション
DOTAP(N-[1-(2,3-ジオレオイロキシ)プロピル]-N,N,N-トリメチルアンモニウムメチルサルフェート)リポソームトランスフェクション試薬は、カチオン性脂質DOTAPのリポソーム製剤です。DOTAPは、一過性または安定な遺伝子発現のための、真核細胞への酵母人工クロモソーム(YACs)の導入を含めた、DNAの高効率なトランスフェクションに使用でき、また、RNA、オリゴヌクレオチド、ヌクレオチド、リボ核タンパク質(RNP)複合体、およびタンパク質などのネガティブチャージを持った分子の、哺乳類細胞実験サンプルへの効率的な導入にも適しています。
DNA、RNAおよび他のネガティブチャージ分子の真核細胞へのトランスフェクションのための、カチオン性リポソーム形成化合物。 DOTAPとDNAを混合することにより、細胞培養培地に直接添加できる、安定な複合体が自然に形成されます。 これらの複合体が細胞膜と融合し、細胞質内にDNAを放出します。 細胞は効率的にトランスフェクションされ、細胞毒性はありません。 約5~10 μg DOTAP/μg DNA、および、約10~20 μg DOTAP/mL細胞培養培地で使用してください。 最適な使用濃度とトランスフェクション時間は、使用する細胞株や、導入する物質(RNA、DNA、タンパク質)の種類によって異なります。
特徴および利点
  • 使いやすい:脂質分散液を DNA とシンプルに混合し、その後、細胞に直接添加します
  • 高い効率性:リン酸カルシウムやDEAE-デキストラン法と比べて、5~100倍高い効率が得られます
  • 緩やか:細胞毒性はありません
  • 柔軟:血清存在下および非存在下の両方において効果は同等です。幅広い種(例、昆虫細胞、哺乳類細胞)や、様々な細胞タイプにおいて効果的です。一過性または安定トランスフェクションのどちらでも使用できます。
  • MBS(MESバッファー生理食塩水、pH 6.2)の水系分散液(リポソーム)をアルゴン置換で封入、1 mg/mL、濾過滅菌済み。
調製ノート
使用濃度:約5~10 μg DOTAP/μg DNA、および10~20 μg DOTAP/mL細胞培養培地。
最適な使用濃度は、使用する細胞株、核酸(DNA、RNA)の濃度や種類、およびインキュベーション時間などの幾つかのパラメーターによって異なります。実験に使用する個々の細胞タイプによってトランスフェクション条件を最適化することが重要です。
細胞毒性:100 μg/mLの濃度まで細胞毒性はありません(PBLs、HeLa細胞)。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
V J Fincham et al.
Journal of cell science, 112 ( Pt 6), 947-956 (1999-02-26)
The v-Src oncoprotein perturbs the dynamic regulation of the cellular cytoskeletal and adhesion network by a mechanism that is poorly understood. Here, we have examined in detail the effects of a temperature-dependent v-Src protein on the regulation of p190 RhoGAP
In vivo OVA-specific Cytotoxic CD8+ T Cell Killing Assay
Nada C
Bio-protocol, 6 (2016)
P Durante et al.
FEBS letters, 448(2-3), 239-243 (1999-04-28)
Fructose 2,6-bisphosphate is a potent endogenous stimulator of glycolysis. A high aerobic glycolytic rate often correlates with increased cell proliferation. To investigate this relationship, we have produced clonal cell lines of Rat-1 fibroblasts that stably express transgenes coding for 6-phosphofructo-2-kinase
D Chakravarti et al.
Cell, 96(3), 393-403 (1999-02-20)
Nucleosomal histone modification is believed to be a critical step in the activation of RNA polymerase II-dependent transcription. p300/CBP and PCAF histone acetyltransferases (HATs) are coactivators for several transcription factors, including nuclear hormone receptors, p53, and Stat1alpha, and participate in
S Marshak et al.
Diabetes, 48(6), 1230-1236 (1999-05-26)
In type 2 diabetes, chronic hyperglycemia has been suggested to be detrimental to beta-cell function, causing reduced glucose-stimulated insulin secretion and disproportionately elevated proinsulin. In the present study, we investigated the effect on several beta-cell functions of prolonged in vitro
資料
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
このウェビナーでは、トランスフェクションの概要および真核細胞にDNAやRNAを導入する方法について説明します。
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.