Merck
R0278
Sigma-Aldrich
RIPAバッファー
別名:
Radioimmunoprecipitation assay buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.56
詳細
protease free
品質水準
形状
liquid
包装
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RIPA(放射性免疫沈降法)バッファーは、調製が不要なすぐに使用できる溶液として供給されます。本化合物は非特異的なタンパク質結合による相互作用を最小化し、バックグラウンドを低く抑え、一方で極めて特異的な相互作用を発生させ、関連するタンパク質‐タンパク質間相互作用の研究を可能にします。大半の抗体およびタンパク質抗原はこのバッファーの成分により有害な影響を受けないため、本化合物は免疫沈降などのアプリケーションで広く使用されています。
放射性免疫沈降アッセイバッファー(RIPA バッファー)は、迅速で効率的な細胞溶解や、接着および懸濁培養哺乳類細胞由来タンパク質の可溶化のための可溶化バッファーです。
アプリケーション
RIPAバッファーは、以下の実験的研究で細胞溶解用の試薬として使用されています:
  • 孤発性パーキンソン病(sPD)のメカニズムによる疾患層別化を促進する、線維芽細胞に基づく末梢組織の深部表現型検査。
  • ヒト肺上皮細胞における混合系統キナーゼドメイン様タンパク質(MLKL)依存性ネクロトーシスを活性化することができる、酸化的リン酸化(OXPHOS)の阻害の実証。
RIPAバッファーにより、効率的な細胞溶解およびタンパク質可溶化が実現しており、タンパク質分解やタンパク質の免疫反応性および生物活性による干渉も回避されます。また、RIPAバッファーは、免疫沈降および分子のプルダウンアッセイにおいて、バックグラウンドを低くします。EZviewアフィニティーゲルと互換性があります。
特徴および利点
RIPAバッファー1 mLを用いて、接着性の高い哺乳類細胞株の100 mm培養シャーレ(0.5~5×107 cells)1枚の細胞を溶解します。
非特異的なタンパク質の結合を最小限に抑え、バックグランドを低下させます。
その他情報
そのまま使用できる50mMトリス溶液 (pH 8.0, 150mM NaCl, 1.0%Igepal CA-630、0.5%デオキシコ-ル酸ナトリウム, 0.1%SDS含有)。
法的情報
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
R0278-VAR:
R0278-PH:
R0278PROC:
R0278-50ML:
R0278-500ML:
R0278-500ML-PW:
R0278-50ML-KC:
R0278-BULK:
R0278-50ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hartmut Jahns et al.
Nature communications, 6, 6317-6317 (2015-03-07)
An established means of improving the pharmacokinetics properties of oligoribonucleotides (ORNs) is to exchange their phosphodiester linkages for phosphorothioates (PSs). However, this strategy has not been pursued for small interfering RNAs (siRNAs), possibly because of sporadic reports that PS siRNAs
Elham Abbasloo et al.
Neuropeptides, 60, 7-12 (2016-08-21)
Pain represents a major contributing factor to the individual's quality of life. Although pain killers as opioids, endogenous or exogenous peptides can decrease pain perception, the chronic use of them leads to antinociceptive tolerance. It has been demonstrated that neuropeptide
Paula Kinsella et al.
Investigational new drugs, 34(2), 159-167 (2016-02-18)
The C-KIT receptor tyrosine kinase is constitutively activated in the majority of gastrointestinal stromal tumours (GIST). Imatinib (IM) a selective inhibitor of C-KIT, is indicated for the treatment of KIT-positive unresectable and/or metastatic GIST, and has tripled the survival time
Impaired oxidative phosphorylation regulates necroptosis in human lung epithelial cells
Koo MJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 464(3), 875-880 (2015)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal