42490
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
別名:
3-sn-ホスファチジルエタノールアミン, 1,2-ジデオイル, L-β,γ-ジオレオイル-α-セファリン, DOPE, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)), ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
フォーム
liquid
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI Key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42490-BULK:
42490-VAR:
42490-10ML:4548174011270
42490-2.5ML:4548174011287