無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
0.4%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 生細胞と死細胞の計数のための細胞生存度アッセイ
- 生細胞の計数のためのレスキューアッセイ
- 増殖曲線を特定するためのトリパンブルー排除計数法
- リポ多糖(LPS)注入の成功を確認するための、生理食塩水コントロールとして、およびLPS溶液の調製において
- 胃上皮細胞(GEC)生存性を判定するためのトリパンブルー色素排除試験
- 血球計数器を用いるGEC細胞の計数
調製ノート
よく一緒に購入される製品
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8154-PROC:
T8154-20ML:
T8154-VAR:
T8154-BULK:
T8154-1000ML:
T8154-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
肺オルガノイドは、ヒトの肺の発生や呼吸器疾患の研究において有用な3次元(3D)モデルです。3dGRO®分化プロトコルは、4つのステップでヒトiPSCからオルガノイドを生成します。
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
プロトコル
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.