詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
>40% (GC)
形状
viscous liquid
分子量
~1228
組成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
濃度
≥40.0% (GC)
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
不純物
≤3.0% water
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
酸性度指数
≤2.2 mg/g
ヒドロキシル価
96‑108 mg/g
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
親水性成分と疎水性成分をあわせ持つ界面活性剤は、2つの主要なカテゴリー、すなわち水中でイオン化するイオン性(陰イオン性、陽イオン性、または両性)およびイオン化しない非イオン性に分類されます。当該製品は非イオン性界面活性剤であり、乳化、分散、可溶化などのさまざまな用途があり、洗浄剤としても使用されます。さらに、膜タンパク質の可溶化剤としても使用できます。
アプリケーション
TWEEN 20 は、一般的な濃度 0.05%で、膜ベースのイムノアッセイにおけるブロッキング剤として使用されています。TWEEN 20 は、0.005 ~ 0.5%の濃度で、哺乳類細胞の可溶化に使用できます。
- ウェスタンブロッティングにおける洗浄およびブロッキングバッファー
- 免疫組織化学におけるブロッキングバッファー
- ELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)における洗浄バッファー
- PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)における反応混合物
特徴および利点
- ライフサイエンスおよび生化学に関する研究のための汎用性の高い界面活性剤
- 優れた可溶化剤、分散剤、かつ乳化剤
- DNA/RNA抽出、哺乳動物の細胞培養、およびタンパク質精製に適している
包装
各キットには100 mLのサンプルが3個入っており、各サンプルは別の生産ロットから取っています。
調製ノート
法的情報
よく一緒に購入される製品
同等製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1379-100ML:4548173205236
P1379-CH:
P1379-4L:
P1379-500ML:4548173205274
P1379-RSAMPLE:
P1379-250ML:
P1379-VAR:
P1379-25ML:4548173205267
P1379-1GA:4548173205243
P1379-BULK:
P1379-EW:
P1379-25L:
P1379-6X500ML:4548173205281
P1379-H:
P1379-1KT:
P1379-1L:4548173205250
P1379-100ML-KC:
P1379-6X1L:
P1379-102L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.