Merck
D8418
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
for molecular biology
別名:
メチルスルフィニルメタン, メチルスルホキシド, 分子生物学グレードのDMSO, DMSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
シェルフライフ
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
transfection: suitable
不純物
≤0.001 meq/g Titratable acid
≤0.1% water (Karl Fischer)
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
吸収
passes test
適合性
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase and RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点:
  • 分子アプリケーションに適している
  • ヌクレアーゼフリーのDMSO
  • DNaseフリー、RNaseフリー、プロテアーゼフリー、ホスファターゼフリー
  • 分子生物学グレードのDMSO
ジメチルスルホキシド(DMSO)は、高極性の有機試薬であり、有機および無機薬品のための特別な溶媒特性を持っています。
本製品は、分子生物学グレードとして指定されており、分子生物学的アプリケーションに適しています。ヌクレアーゼやプロテアーゼの存在が分析されています。
アプリケーション
DMSO(ジメチルスルホキシド)は、高極性の非プロトン性有機溶媒であり、有機化学や分子生物学におけるさまざまなアプリケーションで使用されます。DMSO以下の用途で日常的に使用されています。
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
  • cDNAライブラリーの増幅
  • DNA シーケンシング
  • ポリ(A)+ RNA選択のためのカラムローディングバッファー
  • コンピテントE. coliの形質転換のためのバッファー
  • トランスフェクションプロトコル
ジメチルスルホキシドは以下の用途に使用されています:
  • アレイスポッティングにおけるオリゴヌクレオチド溶媒として[1]
  • miRNAマイクロアレイ分析および定量リアルタイムPCR(qRT-PCR)における溶媒として
  • MTT(3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド)アッセイにおける細胞溶解のため
  • MMP(ミトコンドリア膜電位)細胞蛍光分析における原液調製のため
  • ヒトおよび動物の細胞株、ならびにバクテリオファージλの保存時の凍結防止剤として
無菌のろ過済みDMSO溶液の調製には、PTFE膜またはナイロン膜の使用が推奨されます。セルロースアセテート膜は推奨されません。
特徴および利点
本製品は、DNアーゼ、RNアーゼ、ホスファターゼおよびプロテアーゼを含んでいません。
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D8418-37.5ML:
D8418-100ML-C:
D8418-500ML:
D8418-EW:
D8418-50ML-C:
D8418-1.5ML-C:
D8418-VAR:
D8418-50ML:4548173194936
D8418-5.5ML-C:
D8418-5.5ML:4548173194929
D8418-5.5ML-KC:
D8418-100ML:4548173194899
D8418-250ML:4548173194912
D8418-7.5ML:
D8418-1VL:4548173194905
D8418-1.5ML:4548173194882
D8418-1.5ML-KC:
D8418-1VL-KC:
D8418-1ML-KC:
D8418-BULK:
D8418-7.5ML-C:
D8418-250ML-C:
D8418-1L:
D8418-1ML:
D8418-1ML-C:
D8418-BULK-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caroline Godfrey et al.
Human molecular genetics, 24(15), 4225-4237 (2015-05-03)
Splice modulation therapy has shown great clinical promise in Duchenne muscular dystrophy, resulting in the production of dystrophin protein. Despite this, the relationship between restoring dystrophin to established dystrophic muscle and its ability to induce clinically relevant changes in muscle
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Mike Clements et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(2), 445-461 (2014-05-09)
Human stem cell derived cardiomyocytes (hESC-CM) provide a potential model for development of improved assays for pre-clinical predictive drug safety screening. We have used multi-electrode array (MEA) analysis of hESC-CM to generate multi-parameter data to profile drug impact on cardiomyocyte
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
資料
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
プロトコル
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
関連コンテンツ
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield