Merck
S7653
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
BioXtra, ≥99.5% (AT)
別名:
ナトリウム一塩化物, 塩化ナトリウム, Halite(岩塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (AT)
形状
powder
テクニック
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
不純物
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
アプリケーション
genome editing
microbiology
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
岩塩としても知られる塩化ナトリウムは、天然に存在する最も一般的な無機物の一つです。よく知られた電解質であり、浸透圧と水分平衡を制御することによって細胞の完全性と恒常性を維持します。塩化ナトリウムは抗菌性を有することから、食品添加物や保存剤として食品業界で広く使用されています。実験用バッファーに添加すると、イオン強度が増強されます。また、NaClはDNAの抽出にも利用されています。ナトリウムと塩素は、生物学的機能における主要な電解質です。
アプリケーション
塩化ナトリウムは以下に使用されています:
  • PBS(リン酸緩衝生理食塩水)溶液の調製。
  • 気管軟骨組織サンプルの脱細胞の前処理。
  • 細菌を培養するためのトリプチケースソイ寒天培地の成分として。
  • 溶解バッファーの調製。
また、重曹とともに、体液の酸塩基平衡を調節するためにも使用されています。
特徴および利点
高純度を保証するために、微量元素不純物の試験が実施されています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7653-BULK:
S7653-VAR:
S7653-250G:
S7653-5KG:
S7653-1KG:
2550008:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Salt in food processing; usage and reduction: a review
Albarracin, Willian et al
International Journal of Food Science and Technology, 46, 1329-1336 (2011)
Alain Boldini et al.
Scientific reports, 9(1), 11989-11989 (2019-08-21)
A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design
Influence of the ionic strength on the polyelectrolyte multilayers' permeability
Antipov et al.
Langmuir, 19, 2444-2448 (2003)
An optimized method for measurement of gamma-H2AX in blood mononuclear and cultured cells.
Muslimovic A, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1187-1193 (2008)
Beneficial effects of four Bacillus strains on the larval cultivation of Litopenaeus vannamei
Luis-Villase et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 321, 136-144 (2011)
資料
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
プロトコル
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.