Merck
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジオレオイル-3-トリメチルアンモニウム-プロパン(塩化物塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥51,000
200 MG
¥106,000
500 MG
¥221,000
¥51,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥51,000
200 MG
¥106,000
500 MG
¥221,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H80NO4Cl
CAS番号:
分子量:
698.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥51,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI Key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
アプリケーション
18:1 TAP(DOTAP)は、リポソーム支持二重層の調製に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
18:1 TAP (DOTAP)はカチオン性脂質構造であり、in vitroおよびin vivoでの核酸およびタンパク質の送達に使用されます。[2]脂質組成と細胞種は、DOTAP(1,2-ジオレオイル-3-トリメチルアンモニウム-プロパン)のトランスフェクションの可能性に影響します。[3]18:1 TAP (DOTAP)は、造血幹細胞(HSC)を用いた遺伝子ノックダウン技術を介します。[4]
包装
30 mL琥珀色細口ガラス瓶、スクリューカップ付き(890890C-1g)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890C-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890C-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890890C-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890890C-200MG:4548174018750
890890C-25MG:4548174018767
890890C-1G:4548174018781
890890C-VAR:
890890C-500MG:4548174018774
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Hojun Kim et al.
ACS nano, 12(9), 9196-9205 (2018-08-08)
The success of gene technologies hinges on our ability to engineer superior encapsulation and delivery vectors. Cubosomes are lipid-based nanoparticles where membranes, instead of enveloping into classic liposomes, intertwine into complex arrays of pores well-ordered in a cubic lattice. These
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While
Xuejuan Ma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16304-16311 (2019-11-09)
Aggregation-induced emission (AIE) is a powerful method to produce fluorescence for a diverse range of applications. While most previous work induced aggregation by change of solvent, ionic strength, pH, or self-assembly, we herein explored adsorption-induced aggregation using 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidene bis(methanylylidene)) bis(3-hydroxybenzoic