安全性情報
810150C
Avanti
18:1 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(リサミンローダミンBスルホニル)(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥67,400
5 MG
¥108,000
10 MG
¥152,000
¥67,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥67,400
5 MG
¥108,000
10 MG
¥152,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H109N4O14PS2
CAS番号:
分子量:
1301.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥67,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810150C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810150C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810150C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810150C-10mg)
1 mg/mL (810150C-1mg)
1 mg/mL (810150C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(PE)は、動物、植物、酵母で2番目に多くみられるリン脂質です。[1]
アプリケーション
可視化のためのDOPC(1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン)標識に適した18:1 Liss Rhod PE。[2]
生物化学的/生理学的作用
18:1 Liss Rhod PEは、蛍光標識脂質であり、[3] 巨大単層ベシクル(GUV)の標識に有用です。[4]L-α-ホスファチジルエタノールアミンは膜の完全性を維持します。[5]
包装
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810150C-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810150C-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810150C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810150C-VAR:
810150C-1MG:4548174015186
810150C-5MG:4548174015193
810150C-BULK:
810150C-10MG:4548174015179
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters
Kim W, et al.
Nature, 556(7699), 103-103 (2018)
Spatiotemporal control of coacervate formation within liposomes
Deshpande S, et al.
Nature Communications, 10(1), 1800-1800 (2019)
Stabilization of liposomes against stress using polyelectrolytes: Interaction mechanisms, influence of pH, molecular weight, and polyelectrolyte structure
Rinaudo M, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 14(8), 667-677 (2009)
Yang Liu et al.
Nature communications, 10(1), 5108-5108 (2019-11-11)
Mounting evidence suggests that the tumor microenvironment is profoundly immunosuppressive. Thus, mitigating tumor immunosuppression is crucial for inducing sustained antitumor immunity. Whereas previous studies involved intratumoral injection, we report here an inhalable nanoparticle-immunotherapy system targeting pulmonary antigen presenting cells (APCs)
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other