Merck
860516P
Avanti
C16セラミド(d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-パルミトイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,400
10 MG
¥43,600
25 MG
¥91,400
50 MG
¥168,000
100 MG
¥263,000
¥23,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,400
10 MG
¥43,600
25 MG
¥91,400
50 MG
¥168,000
100 MG
¥263,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H67NO3
CAS番号:
分子量:
537.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥23,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860516P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860516P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860516P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860516P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860516P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI Key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
セラミドはスフィンゴシンと脂肪酸を構成し、スフィンゴ脂質ファミリーに属します。[1]
アプリケーション
C16セラミド(d18:1/16:0)は以下の用途に使用されています。
  • 心筋セラミドを定量することを目的に、タンデム質量分析と組み合わせ、陰イオンエレクトロスプレーイオン化を備えたクロマトグラフィーの内部標準として[2]
  • 蠕虫のミトコンドリアストレス応答への影響を調べることを目的に、液体クロマトグラフィー・質量分析を用いてラットサンプルからのセラミドを定量するための内部標準として[3]
  • [4]
生物化学的/生理学的作用
C16セラミドレベルは、慢性アルコール関連肝疾患(ALD)で上昇します。通常、セラミドはミトコンドリア機能とインスリンシグナル伝達を阻害します。それらは細胞膜の不可欠な構成要素であり、脂質ラフトの形成に関与しています。[1]C16セラミドベースの類似体(C2-C16 CCPS)は、化学療法で使用される可能性のある抗がん剤です。[5]C16セラミドのレベルおよびC16セラミドと他のセラミドとの比率は、冠動脈疾患(CAD)を予測するときのバイオマーカーと見なされています。[6]それは腫瘍抑制因子タンパク質p53のDNA結合ドメインと相互作用し、p53を活性化します。[7]
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860516P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860516P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860516P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860516P-5 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860516P-50 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860516P-VAR:
860516P-25MG:
860516P-BULK:
860516P-5MG:
860516P-100MG:
860516P-50MG:
860516P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insulin resistance, ceramide accumulation, and endoplasmic reticulum stress in human chronic alcohol-related liver disease
Longato L, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012 (2012)
M Laura Fanani et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(39), 11749-11758 (2018-09-06)
Sphingosine [(2 S,3 R,4 E)-2-amino-4-octadecene-1,3-diol] is the most common sphingoid base in mammals. Ceramides are N-acyl sphingosines. Numerous small variations on this canonical structure are known, including the 1-deoxy, the 4,5-dihydro, and many others. However, whenever there is a Δ4
Aritz B García-Arribas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(35), 9053-9063 (2016-08-04)
The effects of increasing amounts of palmitoylceramide (pCer) on human red blood cell lipid membranes have been studied using atomic force microscopy of supported lipid bilayers, in both imaging (bilayer thickness) and force-spectroscopy (nanomechanical resistance) modes. Membranes appeared homogeneous with
C 16-ceramide is a natural regulatory ligand of p53 in cellular stress response
Fekry B, et al.
Nature Communications, 9(1), 4149-4149 (2018)
Long-term high-fat diet-induced obesity decreases the cardiac leptin receptor without apparent lipotoxicity
Nascimento AF, et al.
Life Sciences, 88(23-24), 1031-1038 (2011)