詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (790404C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (790404C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (790404C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (790404C-10mg)
10 mg/mL (790404C-25mg)
5 mg/mL (790404C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790404C-25MG:4548174016893
790404C-VAR:
790404C-5MG:4548174016909
790404C-BULK:
790404C-10MG:4548174016886