710335C
Avanti
18:1 カルジオリピン
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
テトラオレオイルカルジオリピン; 1,1′,2,2′-テトラ-(9Z-オクタデセノイル)カルジオリピン (ナトリウム塩); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
詳細
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (710335C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (710335C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (710335C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (710335C-25mg)
25 mg/mL (710335C-200mg)
25 mg/mL (710335C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710335C-VAR:
710335C-25MG:4548174017364
710335C-BULK:
710335C-500MG:4548174017371
710335C-200MG:4548174017357
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック