詳細
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850356C-25mg)
25 mg/mL (850356C-200mg)
25 mg/mL (850356C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850356C-BULK:
850356C-25MG:4548174015445
850356C-500MG:4548174015452
850356C-200MG:4548174015438
850356C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック