Merck
Palládium katalizátorok
A palládium periódusos rendszer szimbóluma
A palládiumkatalizátorok reakciókörülményeinek (hőmérséklet, oldószerek, ligandumok, bázisok és egyéb adalékanyagok) finomhangolásának képessége teszi a palládiumkatalízist a szerves kémiai szintézis rendkívül sokoldalú eszközévé. A palládiumkatalizátorok továbbá nagyon jól tűrik a különböző funkciós csoportokat, és gyakran kiváló sztereo- és regiospecificitást biztosítanak, ami segít elkerülni a védőcsoportok bevezetésének szükségességét. Ez a rendkívül sokoldalú katalizátorcsoport ismert a szénkötésképző reakciók (elsősorban C-C, C-O, C-N és C-F), mint például: Heck-kapcsolás, Suzuki-kapcsolás, Stille-kapcsolás, Hiyama-kapcsolás, Sonogashira-kapcsolás, Negishi-kapcsolás és Buchwald-Hartwig-aminálás.
A heterogén katalízisben a palládium katalizátorok, mint például a Lindlar-katalizátor (vagy Lindlar′s Palladium), rendkívül hatékonyan segítik elő a szelektív hidrogénezéseket, amelyek közé tartozik a hármas kötések cisz-kettős kötésekké történő átalakítása, a poliolefinek monohidrogénezése és az azidok aminokká történő hidrogénezése.
Szeretettel várjuk, hogy tekintse át rendkívül sokoldalú homogén és heterogén palládium katalizátorok széleskörű kínálatát. A tisztítás és a reakció utáni tisztítás még nagyobb kényelme érdekében felvettük a hordozós Pd katalizátorok választékát is, valamint az újrahasznosítható és immobilizált Pd Encat® katalizátorok teljes sorát, amelyek alkalmasak különböző kötésképzési és hidrogénezési/redukciós reakciókhoz.
Termékek
Rendezés relevancia szerint
1 – 20 megjelenítése 250 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 250 eredményből
Összehasonlítás
Cikkszám
Terméknév