Merck
75990
Sigma-Aldrich
Palladium on activated charcoal
greener alternative
10% Pd basis
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10% Pd
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Palladium on activated charcoal has been used for the reduction of trimesic acid to form a mixture of cis,cis and cis,trans isomers of 1,3,5-cyclohexanetricarboxylic acid. It can also be used for the conversion of benzylic and allylic alcohols into the corresponding carbonyl compounds in the presence of olefins as hydrogen acceptors.
Egyéb megjegyzések
Catalyst for dehydrogenations
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Iida, H.; Watanabe, Y.; Kibayashi, C.
Journal of the American Chemical Society, 107, 5534-5534 (1985)
Orlek, B. S.; Wadsworth, H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1241-1241 (1991)
Variable gelation time and stiffness of low-molecular-weight hydrogels through catalytic control over self-assembly.
Poolman JM, et al.
Nature Protocols, 9(4), 977-977 (2014)
Brown, H. C.; Rangaishenvi, M. V.
Tetrahedron Letters, 31, 7115-7115 (1990)
Effenberger, F.; Muller, W.et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3064-3064 (1990)