Fontos dokumentumok
520764
Palladium(II) acetate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Pd(OAc)2, [Pd(OAc)2]3
Teszt
≥99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES string
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Formation of allylic acetates. (eq. 1)
- Hydroselenation of triple bonds. (eq. 2)
- Heck arylation of alkenes. (eq. 3)
- Cyclocarbonylation. (eq. 4)
- Buchwald-Hartwig amination reaction. (eq. 5)
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (924377)
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)