Fontos dokumentumok
697230
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
Szinonimák:
Pd(dppf)Cl2
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
266-283 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Cross-coupling of sec-alkyl and n-alkyl Grignard reagents with high yield and selectivity.
- Suzuki coupling of aryl boronic esters with [11C]methyl iodide to form functionalized [11C]toluene derivatives.
- Kumada cross-coupling of 1,3,5-tribromobenzene with Grignard reagents to form star-shaped oligothiophenes.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf