Fontos dokumentumok
212911
Palladium hydroxide on carbon
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Szinonimák:
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalyst
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
tartalmaz
≤50% water
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
a címkézés mértéke
20 wt. % loading (dry basis)
Mátrix
carbon, wet support
SMILES string
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)