Merck
669032
Sigma-Aldrich
PEPPSI-IPr catalyst
98%, Umicore
Szinonimák:
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Méret kiválasztása
1 G
87 700,00 Ft
5 G
285 000,00 Ft
50 G
2 420 000,00 Ft
87 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
87 700,00 Ft
5 G
285 000,00 Ft
50 G
2 420 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H40Cl3N3Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
679.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
87 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
gyártó/kereskedő neve
Umicore
mp
230 °C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.Clc1cccnc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CN(C=C3)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-16,18-21H,17H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLDKGTGQENJFON-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
PEPPSI-IPr catalyst widely used in carbonylative cross-coupling reactions.[1]
Alkalmazás
  • Catalyst for Kumada-Tamao-Corriu (KTC) reaction[2] (eq. 1)
  • Catalyst for Negishi coupling reaction[3] (eq. 2)
  • Catalyst for Suzuki coupling reaction[4] (eq. 3)
  • Catalyst for Buchwald-Hartwig amination reaction[5] (eq. 4)
PEPPSI<SUP>™</SUP>-IPr catalyst
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (931063)
Jogi információk
Product of Umicore
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Patented, U.S. Pat. No. 7,250,510. Sold under an exclusive license from Total Synthesis Ltd.
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organ, M. G.; Abdel-Hadi, M. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 150, 150-150 (2007)
Michael G Organ et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(1), 150-157 (2006-12-05)
An easily employed, highly versatile Kumada-Tamao-Corriu (KTC) protocol utilizing the PEPPSI (Pyridine, Enhanced, Precatalyst, Preparation, Stabilization and Initiation) precatalysts 1 and 2 is detailed. The ease-of-use of these catalysts and the synthesis of a wide range of hindered biaryls, large
Facile access to sterically hindered aryl ketones via carbonylative cross-coupling: application to the total synthesis of luteolin
O?Keefe BM, et al.
Tetrahedron, 67(24), 4344-4351 (2011)
Jørn Eivind Tungen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(45), 14575-14578 (2014-09-17)
The first total synthesis of the lipid mediator MaR1n-3 DPA (5) has been achieved in 12 % overall yield over 11 steps. The stereoselective preparation of 5 was based on a Pd-catalyzed sp(3) -sp(3) Negishi cross-coupling reaction and a stereocontrolled Evans-Nagao acetate
Michael G Organ et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(8), 2443-2452 (2008-01-29)
Pd-N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed Buchwald-Hartwig amination protocols mediated by Pd-PEPPSI precatalysts is described. These protocols provide access to a range of hindered and functionalized drug-like aryl amines in high yield with both electron-deficient and electron-rich aryl- and heteroaryl chlorides and bromides.
Cikkek
Professor Mike Organ and co-workers have developed the PEPPSI™ (Pyridine-Enhanced Precatalyst Preparation Stabilization and Initiation) precatalysts for palladium-catalyzed cross-coupling reactions.
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the difference between Product 669032, PEPPSI™-IPr catalyst, and the ChemDose version, Product 685143?
    1 answer
    1. Both products are the same catalyst, but in different forms. Product 669032 is a powder, while 685143 is the catalyst in tablet form. A specific amount of catalyst (2μmol for 685143) is impregnated into an inert tablet matrix as a time-saving alternative to weighing out the catalyst. More information on the ChemDose tablets is found at:
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Where can I find more information on the possible applications of Product 669032, PEPPSI™-IPr catalyst?
    1 answer
    1. ChemFiles 6.3 explores the advantages and reaction applications of the PEPPSI-IprTM catalyst.
      Helpful?
  4. When using Product 669032, PEPPSI™-IPr catalyst, how can I remove any trace palladium from the reaction mixture after the reaction is complete?
    1 answer
    1. You may be interested in the QuadraPure metal scavengers, like Product No. 665422. These functionalized beads can effectively remove selected trace metallic impurities in a relatively easy process.
      Helpful?