Fontos dokumentumok
1335508
USP
Ibuprofen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
p-Isobutylhydratropic acid, Benzeneacetic acid, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ibuprofen
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard preparation, standard and standard stock solution for performance tests, assay, identification, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Diphenhydramine Hydrochloride and Ibuprofen Capsules
- Ibuprofen and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3