Fontos dokumentumok
PHR2137
Ibuprofen Methyl Ester
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ibuprofen Methyl Ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
ibuprofen
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3