Fontos dokumentumok
I1892
Ibuprofen sodium salt
≥98% (GC)
Szinonimák:
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTTPUWGBPLLBKW-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.