Merck
61849
Supelco
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.27
Beilstein:
1866730
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
ibuprofen
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤1% water
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)