Fontos dokumentumok
375160
(S)-(+)-Ibuprofen
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
S-(+)-IBU, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +59°, c = 2 in ethanol
mp
49-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.